Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Replica-Plating-Werkzeug und Ersatz Velveteen Quadrate
Artikelnummer. 13448226 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Replica-Plating-Werkzeug mit 12 sterilen weißen Velveteen-Quadraten
Velveteen-Quadrate
Packungsgröße:
1 Stück
36 Stück
Artikelnummer. 13448226
Marke: Bel Art™ H378480002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt
Steriele katoenen fluweeldoekjes
Mit Arretierring, der sterile Velveton-Quadrate auf einem PVC-Zylinder sichert, sodass das Beschichtungsgerät gut kontrolliert werden kann
Kann zwischen den Anwendungen mit einer kurzen Spülung in 70 % Ethanol oder Chlorbleiche desinfiziert werden
  • Der Aluminiumring hat einen Durchmesser von 10.2 cm (4 Zoll); der PVC-Zylinder ist 6.9 cm hoch (2.75 Zoll)
  • Für die Verwendung mit Petrischalen mit einem Durchmesser von 90 bis 100
  • Enthält 12 weiße Samtquadrate
  • Ersatzsamtquadrate erhältlich in Weiß (097182) oder Schwarz (03421106)
  • Nicht autoklavierbar
Zur Herstellung von Replikaten wird die Petrischale, die mikrobielle Kolonien enthält, gewendet und auf die Stoffoberfläche abgesenkt, dann angehoben. Eine frische sterile Nährplatte wird dann auf die Samtoberfläche abgesenkt und angehoben, so dass ein Replikat der ursprünglichen Kolonien in der neuen Schale verbleibt.
Spezifikation
Diameter (English) Inside 6 in.
Diameter (Metric) Inside 15.25 cm
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 15,24 cm
Material Baumwolle
Sterilität Steril
Größe Standard
Farbe Schwarz
Produkttyp Velveteen-Quadrate
Zur Verwendung mit (Geräte) Werkzeug für Replica-Plating
Menge 36
Verpackungsart Versiegelter Beutel