Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Replica-Plating-Werkzeug und Ersatz Velveteen Quadrate
Mit Arretierring, der sterile Velveton-Quadrate auf einem PVC-Zylinder sichert, sodass das Beschichtungsgerät gut kontrolliert werden kann
Marke: Bel Art™ H37848-0001
Requires :
Steriele katoenen fluweeldoekjes
Beschreibung
Kann zwischen den Anwendungen mit einer kurzen Spülung in 70 % Ethanol oder Chlorbleiche desinfiziert werden
- Der Aluminiumring hat einen Durchmesser von 10.2 cm (4 Zoll); der PVC-Zylinder ist 6.9 cm hoch (2.75 Zoll)
- Für die Verwendung mit Petrischalen mit einem Durchmesser von 90 bis 100
- Enthält 12 weiße Samtquadrate
- Ersatzsamtquadrate erhältlich in Weiß (097182) oder Schwarz (03421106)
- Nicht autoklavierbar
Zur Herstellung von Replikaten wird die Petrischale, die mikrobielle Kolonien enthält, gewendet und auf die Stoffoberfläche abgesenkt, dann angehoben. Eine frische sterile Nährplatte wird dann auf die Samtoberfläche abgesenkt und angehoben, so dass ein Replikat der ursprünglichen Kolonien in der neuen Schale verbleibt.
Spezifikation
6 in. | |
6 in. | |
Baumwolle | |
Standard | |
Velveteen-Quadrate | |
36 | |
15,24 cm |
15.25 cm | |
15,24 cm | |
Steril | |
Weiß | |
Werkzeug für Replica-Plating | |
Versiegelter Beutel |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Life Sciences Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für Life-Science-Produkte, die Ihre Forschung und Innovation voranbringen.Aktionscode: 24250Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Sparen bis zu 83%