Learn More
Bel Art™ Rack, Rack and a half, test tube 15-16mm, 180 plac
Extra lange Drahtgestelle für Reagenzgläser für die Arbeit mit Reagenzgläsern mit hohem Volumen
50.08 CHF - 62.87 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Teströhrchengestell |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Blau |
Aufnahmevermögen | Röhrchen (13 bis 16 mm) |
Form | Rechteckig |
Produktcode | Marke | Positionen | Array | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Positionen | Array | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15560042
|
Bel Art™
F18786-0770 |
180 | 9 x 20 | 15.18 x 7.19 x 2.5 Zoll (38.6 x 18.3 x 6.4 cm) |
68.45 CHF 51.84 CHF / 1 Stück Sparen 16.61 CHF 24% Rabatt |
Verfügbar ab: 21-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
15550042
|
Bel Art™
F18786-0750 |
180 | 9 x 20 | 38.6 x 18.3 x 6.4 cm (15.1875 x 7.1875 x 2.5 Zoll) |
51.65 CHF 50.08 CHF / 1 Stück Sparen 1.57 CHF 3% Rabatt |
Verfügbar ab: 18-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
15570042
|
Bel Art™
F18786-0780 |
100 | 5 x 20 | 38.6 x 10.8 x 6.4 cm (15.19 x 4.25 x 2.5 Zoll |
64.95 CHF 62.87 CHF / 1 Stück Sparen 2.08 CHF 3% Rabatt |
Verfügbar ab: 21-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
Beschreibung
- Hochwertige, mit Epoxidharz beschichtete Drahtgestelle
- Epoxidharz-beschichteter Stahldraht ist chemikalien- und korrosionsbeständig
- Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Blau | |
Rechteckig | |
Yes, When Empty | |
-223 °C bis +121 °C |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (13 bis 16 mm) | |
3 Tiers | |
Non-sterile | |
16 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ Rack, Rack and a half, test tube 15-16mm, 180 plac