Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vakuum-Saugflaschen
Artikelnummer. p-9078031 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
3.78 l, 1 Stück
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.89 l
3.78 l
Packungsgröße:
1 Stück
Einfache und durchgehend aseptische Vakuumabsaugung von Flüssigkeiten wie Gewebekulturmedien, Überständen und chemischen Abfällen
  • Beim Einsatz einer Vakuumpumpe kann eine Pipettenspitze, Pasteurpipette oder serologische Pipette in den Absaugschlauch gesteckt und mit dieser aspiriert werden
  • Chemikalien- und korrosionsbeständige Flasche aus Polypropylen und epoxidbeschichtetes Stahlgestell
  • Die kompakte Konstruktion spart Platz auf der Arbeitsfläche oder unter der Abzugshaube
  • Die inbegriffene Auffangvorrichtung verhindert ein Einsaugen von Flüssigkeit in Vakuumpumpe
  • Geeignet für Schalen, Platten, Flaschen und Röhrchen
  • Flasche und Verschluss sind bei 121 °C (250 °F) autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 1 gal.
Kapazität (metrisch) 3.78 l
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Threaded
Farbe Blau (durchscheinend)
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die unkomplizierte, kontinuierliche Vakuum-Aspiration einer Vielzahl von Flüssigkeiten, einschließlich Gewebekulturmedien, Überstände und chemische Abfälle.
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Schalen, Platten, Flaschen und Röhrchen
Enthält Tubulations
Material Polypropylen
Mouth Style Wide
Flaschenhalstyp Threaded
Produkttyp Vakuum-Saugflasche
Form Cylindrical
Sterilität Non-sterile
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vakuum-Saugflaschen >