Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ HDPE, Kanister
Artikelnummer. 30193489 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30193489
Marke: Bel-Art™ H109360000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verschlussmaterial:HDPE; Farbe:Weiß
  • High-density polyethylene (HDPE) jerricans feature a large, smooth area for labeling
  • When not in use, the spout retracts into the threaded collar to conserve space
  • Collar is sealed by a leakproof screw cap
  • An extra hand grip on the bottom gives positive control when pouring
  • Graduated in U.S. gallons and liters, they have extra headspace for expansion of contents
  • The five gallon jerrican has a 2.5 cm (1 in.) I.D. pouring spout; other sizes have 1.9 cm (0.75 in.) I.D. spouts
  • The 5 gallon jerrican has a 2.5 cm (1 in.) I.D. pouring spout; other sizes have 1.9cm (0.75 in.) I.D. spouts
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 l
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Schraube
Farbe Weiß
Tiefe (angloamerikanisch) 7.3 in.
Tiefe (metrisch) 18 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Storage
Graduierungen Liter, US-Gallone
Höhe (angloamerikanisch) mit Verschluss 16.2 in.
Höhe (metrisch) mit Verschluss 35.6 cm
Enthält Ausguss
Material HDPE
Mouth Style Wide
Produkttyp Kanister
Form Square
Sterilität Non-sterile
Breite (angloamerikanisch) 10.1 in.
Breite (metrisch) 25.4 cm