Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ HDPE, Kanister
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kanister aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) verfügen über einen großen, glatten Bereich für die Beschriftung
- Wenn der Ausgießer nicht verwendet wird, fährt er in den Gewindekragen ein, um Platz zu sparen
- Der Kragen wird durch einen auslaufsicheren Schraubverschluss versiegelt
- Ein zusätzlicher Handgriff am Boden sorgt für eine positive Kontrolle beim Ausgießen
- Sie sind in US Gallonen und Litern graduiert und verfügen über zusätzlichen Platz bei einer Ausdehnung des Inhalts
- Der Kanister mit 5 Gallonen hat einen Ausguss mit einem 2,5 cm (1 in.) Innendurchmesser; andere Größen haben Ausgüsse mit 1,9 cm (0,75 in.) Innendurchmesser
- Der 5 Gallonen-Kanister hat einen Ausguss mit einem 2,5 cm (1 in.) Innendurchmesser; andere Größen haben Ausgüsse mit 1,9 cm (0,75 in.) Innendurchmesser
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1,3 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 5 l |
| Verschlussmaterial | HDPE |
| Verschlusstyp | Schraube |
| Farbe | Weiß |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 5,5 in. |
| Tiefe (metrisch) | 13 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liquid Storage |
| Graduierungen | Liter, US-Gallone |
| Mehr anzeigen |