Learn More
Bel-Art™ Fast-Release Pipette Pump™ II Pipetters
Includes a rapid release valve for quick dispensing.
41.24 CHF
Spezifikation
Verstellbarer Spitzenabstand | No |
---|---|
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Einwegprodukt | Reusable |
Zur Verwendung mit | Serologic Pipette |
Grip Type | Ergonomic |
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30193418
|
Bel-Art™
F37911-1010 |
Green | Pipets up to 10 mL |
41.24 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Rotate the knurled thumb wheel to aspirate liquid to the desired volume
- Apply light pressure to the fast release lever to rapidly dispense
- Rotate the thumb wheel for gradual dispensing
- Glass or plastic pipettes are easily inserted into a unique collar with stabilizing fingers for a secure hold
- Sizes are color coded by size for easy identification
- Can be disassembled for cleaning
Spezifikation
No | |
Reusable | |
Ergonomic | |
Pipette Pump II | |
Non-sterile |
Not Autoclavable | |
Serologic Pipette | |
Polypropylene, Silicone Rubber | |
1 | |
Fast Release Pipet Filler |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Fast-Release Pipette Pump™ II Pipetters