Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Double Spinfin™ Magnetrührstäbe
Zum Anregen von Flüssigkeiten in Gefäßen mit rundem Boden, in denen andere Rührstäbe nicht verwendet werden können.
Marke:  Bel-Art™ F37126-0001
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11308723
  • 30.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus PTFE
  • Die Lamellen oben und unten sorgen für vollständige Bewegung
  • Wackelt nicht, behält Position im Gefäß bei
  • Gekapselter Alnico Magnet gemäß Vorschriften der FDA mit reibungsarmer PTFE-Beschichtung der USP Klasse VI
  • Langlebig und inert
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
25.4 mm
19.1 mm
PTFE (Polytetrafluoroethylen)
1 Zoll
0.75 Zoll