Learn More
H-B Frio-Temp SP Scienceware™ Kalibrierte elektronische Prüfthermometer, kalibriert für Inkubatoren
Artikelnummer. 17550656 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Flaschengröße:
30 ml
Flaschenfüllung:
Kunststoffflasche (2)/Glasperlen
Kunststoffflaschen/Glasbeads
Packungsgröße:
1 Stück
Kunststoffflaschen, wie in der Tabelle angegeben, können nicht in Öfen verwendet werden.
Artikelnummer. 17550656
Marke: H-B Frio-Temp B602100400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kunststoffflaschen, wie in der Tabelle angegeben, können nicht in Öfen verwendet werden.
Includes
Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
Benötigt
AAA(2)-Batterie
Digitale Thermometer überprüfen die Probentemperatur in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen.In für spezifische Anwendungen und Geräte kalibriertem Zustand erhältlich.
  • Die genaue Temperaturmessung ohne Probenkontamination wird mit der gefüllten Flasche (im Lieferumfang enthalten) erreicht, die die Probe nachahmt
  • Alle Modelle verfügen über eine akkreditierte Kalibrierungsdokumentation, die den Anforderungen von ISO 17025 entspricht
  • Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist
  • Individuell serialisiert, CE-Kennzeichnung
Certifications
CE-Kennzeichnung
Compliance
Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist.Individuell serialisiert.
Spezifikation
Flaschenfüllung Kunststoffflasche (2)/Glasperlen
Flaschengröße 30 ml
Kalibrierpunkte 37 ° C-Inkubator
Zertifizierung/Konformität Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist. Einzeln serialisiert, CE-Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperaturkalibrierung und -überprüfung
Höhe (angloamerikanisch) 0,7 in.
Höhe (metrisch) 19 mm
Enthält Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
Länge (angloamerikanisch) Kabel 3,3 ft.
Länge (angloamerikanisch) Sonde 1,2 in.
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Länge (metrisch) Sonde 30 mm
Sondentyp Wasserdicht
Auflösung 0,1 °C/°F
Breite (angloamerikanisch) 1,6 in.
Produkttyp Doppeldisplay, Alarm mit Zähler für die Dauer; 30 mm WP-Sonde (2) /1 m Kabel (2); AAA(2) Batterien erforderlich
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 158 °F
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Min. Temperatur (metrisch) -40 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +70 °C extern
Calibrated Inkubator
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlgeräte, Kühlschränke, Inkubatoren
Genauigkeit ±1 °C
Display Dual
Breite (metrisch) 40 mm