Learn More
H-B Instrument™ SP Scienceware™ Kalibrierte elektronische Thermometer mit wasserdichtem Sensor – Zweizonen-Temperaturbereich: -50 °C° /+°70 C (-58° /+158 °F) Außen
Artikelnummer. 17591565
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-10°C bis +50 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
17591565 -10°C bis +50 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17591565 Lieferant H-B Instrument™ Lieferanten-Nr. B609000200
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) beigelegt.
Benötigt
LR44-Batterie
Digitale Thermometer zur effektiven Messung der Temperatur in nassen oder trockenen Umgebungen, einschließlich Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Wasserbädern, Aquarien, Inkubatoren und mehr.
  • Zweizonenmessung mit 1 m- oder 3 m-Kabeln
  • Die verfügbaren Funktionen umfassen minimale/maximale Temperaturmesswerte, duale/dreifache Anzeige und Alarme
  • Alle Modelle verfügen über eine akkreditierte Kalibrierungsdokumentation, die den Anforderungen von ISO 17025 entspricht
  • Individuell serialisiert, CE-Kennzeichnung
  • Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist
  • Individuell serialisiert, CE-Kennzeichnung
Certifications
CE-Kennzeichnung
Compliance
Geprüft und kalibriert im exklusiven, dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005- und A2LA-akkreditierten Labor von HB (Zertifikatsnr. 2448.01) mit Geräten, deren Kalibrierung rückführbar ist auf NIST Die Individuell serialisiert.
Spezifikation
Kalibrierpunkte 0 °, 50 °C
Zertifizierung/Konformität Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist. Einzeln serialisiert, CE-Kennzeichnung
Abmessungen (L x B x H) 1,8 x 3,5 x 1,8 in. (44,5 x 8,9 x 4,45 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperaturkalibrierung und -überprüfung; nasse und trockene Umgebungen
Enthält Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
Material Kunststoff
Sondentyp Wasserdicht
Auflösung 0,1 °C/°F
Produkttyp Thermometer für Kühlschränke
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (metrisch) -10°C bis +50 °C
Calibrated Ja
Genauigkeit ±1 °C