Learn More
H-B Instrument™ SP Scienceware™ Kalibrierte elektronische Stabthermometer aus Edelstahl:-50 °C/+200 °C (-58 °C/+392 °F)
Artikelnummer. 17590926 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Sonde:
171 mm
178 mm
189 mm
190 mm
200 mm
267 mm
Durchmesser (metrisch) Sonde:
9 mm
17 mm
20 mm
25 mm
28 mm
42 mm
44 mm
Sondentyp:
Edelstahl
Flache Oberfläche
Packungsgröße:
1 Stück
Diese elektronischen Stabthermometer sind nicht für Feststoffe wie gefrorene Produkte geeignet
Artikelnummer. 17590926
Marke: H-B Instrument™ B609001500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese elektronischen Stabthermometer sind nicht für Feststoffe wie gefrorene Produkte geeignet
Includes
Mit mehrsprachiger Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
Benötigt
LR44-Batterie
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Funktionen in diesen digitalen Stabthermometern, die für Feldstudien, Nasslabore, Waschbereiche, Lebensmitteltests und Tanks geeignet sind.
  • Thermometer bieten einen Bereich von −50 °C/200 °C (−58 °/392 °F); 13-201-768 ist −40 °C/232 °C (−40 °C/450 °F)
  • Auflösung von 0,1 °C/°F (13-201-770 ist 1 °C/°F)
  • Misst die Temperatur in Flüssigkeiten, halbfesten Stoffen und Gasen
  • 6,7 bis 10,75 Zoll-Sonden können problemlos in Küvetten, Reagenzgläser, Kolben, Becher und mehr eingeführt werden
  • Die Sonde mit stumpfer Spitze eignet sich ideal für Tierarztpraxen, Farmen und Ranch
  • Die Oberflächensonde ist ideal zum Kochen, für Labore und für Heißplatten (ohne Sondenabdeckung)
  • Zu den Funktionen gehören minimale/maximale Temperaturmesswerte, Alarme, Datenhaltefunktion, wasserbeständige Modelle und mehr
Certifications
CE-Kennzeichnung
Compliance
Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B'-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist; individuell serialisiert
Spezifikation
Kalibrierpunkte 0 °, 100 °C
Zertifizierung/Konformität Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist. Einzeln serialisiert, CE-Kennzeichnung
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde 0.75 in.
Durchmesser (metrisch) Sonde 9 mm
Enthält Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
Länge (angloamerikanisch) Sonde 10.5 in.
Länge (metrisch) Sonde 267 mm
Material Edelstahl
Sondentyp Edelstahl
Auflösung 0,1 °C/°F
Produkttyp Extra lange Sonde, Datenhaltefunktion, automatische Abschaltfunktion; 197 mm (7,75 Zoll) Edelstahlsonde; wasserbeständig gemäß IP65; erfordert LR44-Batterie
Max. Temperatur (metrisch) 200 °C
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (metrisch) -50°bis +200 °C
Calibrated Ja
Genauigkeit ±1 °C von –20 °/+120 °C; ±2 °C von -50 °/-20 °C und 120 °/200 °C; andernfalls ±3 °C