Learn More
Tocris Bioscience™ SP 600125
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18095862
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18095862 10 mg 10 Milligramm
18095572 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 18095862 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 1496/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00 CHF
    174.30 CHF / 10 Milligramm
    Sparen 10.70 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Selective JNK inhibitor
SP 600125 is a selective JNK inhibitor. Competitively and reversibly inhibits JNK1, 2 and 3 (IC50 = 40 - 90 nM) with negligible activity at ERK2, p38β and a range of enzymes. Active in vivo. Exhibits reduced selectivity over other protein kinases under certain conditions. SP 600125 protects renal tubular epithelial cells from ischemia/reperfusion-induced apoptosis. Promotes chondrogenesis of bone mesenchymal stem cells by inhibition of TNF-α-induced inflammation. Adipogenesis from MSCs is also promoted by SP 600125. Essential component of medium for maintaining stem cells in naive pluripotent state.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129-56-6
Summenformel Gehäuse C14H8N2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SP 600125
Menge 10 mg
Formelmasse 220.23
Reinheit >98%
Molekulargewicht 220.231