Learn More
Sojaöl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414009
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15414009
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61399.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 8001-22-7
Soybean oil is used as a base for printing inks and oil paints. It is also used as a fixative to extend the short duration of action of essential oils such as geranium oil in several commercial products. Further, it is used on citrus fruits and domestic dwellings. It is also employed in the determination of freezing point of soybean oil. It plays as a delivery vehicle of alfa-lipoic acid. In addition to this, it is used as a condiment for salads as well as involved in the synthesis of epoxidized-soybean oil (ESO).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sojaöl wird als Basis für Druckfarben und Ölfarben verwendet. Es wird auch als Fixiermittel verwendet, um die kurze Wirkdauer von ätherischen Ölen, wie Geranienöl, in mehreren kommerziellen Produkten zu verlängern. Außerdem wird es für Zitrusfrüchte und Wohnungen verwendet. Es wird auch bei der Bestimmung des Gefrierpunkts von Sojaöl verwendet. Es dient Alfa-Lipoinsäuren als Transportmittel. Darüber hinaus wird es als Gewürz für Salate verwendet und ist an der Synthese von Epoxidid-Soja-Öl (ESO) beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit reinem Alkohol, Äther, Petrolether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-22-7
MDL-Nummer MFCD00132356
Synonym Glycine Soja
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Soybean oil
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.92
Flammpunkt >113°C (235°F)
Brechungsindex 1.4743
Menge 500 mL
Löslichkeitsinformationen Miscible with absolute alcohol,ether,petroleum ether. Immiscible with water.
Physikalische Form Öl