Learn More
Soybean oil, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11407591 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 lb.
Artikelnummer. 11407591
Marke: MP Biomedicals 0210468705
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Soybean oil
CAS 8001-22-7
Farbe Gelb
Menge 5 lb.
Physikalische Form Liquid