Learn More
Soybean oil, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 lb.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Soybean oil |
| CAS | 8001-22-7 |
| Farbe | Gelb |
| Menge | 5 lb. |
| Physikalische Form | Liquid |