Learn More
3M™ Schnelles Kit für Sojaproteine L25SOY
Vorgesehen für das Screening auf Sojaproteine in Endspülwasser bei ortsgebundener Reinigung (CIP), auf Tupfern für Umweltproben, in Lebensmittelzutaten und verarbeiteten Lebensmitteln.
Marke: 3M™ 7100151326
Additional Details : Gewicht : 0.30200kg
Beschreibung
- Ergebnisse sind 11 ± 1 Minute nach der Anwendung der Probe sichtbar.
- Schnelle, qualitative immunchromatographische laterale Durchflussmesserkartuschen für den Nachweis allergener Lebensmittelproteine.
- Entwickelt für den Nachweis von Allergenproteinen in verarbeiteten und unverarbeiteten Produkten.
- Der Test eignet sich für Umwelttupfer, CIP-Spülwasser und Lebensmittelproben.
Spezifikation
UNTERSUCHUNG | |
Allergen | |
25/Karton |
Sicherheit und Handhabung
- 3M Soy Protein Rapid Kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, glycerol, urea, sodium chloride