missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Soy PC, TRC

Artikelnummer. 30414334
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30414334 5 g
30409691 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30414334 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6778055G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 97281-47-5

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phosphatidylcholine (soy)
Summenformel C44H80NO8P
Menge 5 g
Synonym L-alpha-phosphatidylcholine (95%) (Soy), Soya Phosphatidylcholines, PL 90G, Soybean Phosphatidylcholines, Phospholipon 90G, Phospholipon 90NG
InChI-Formel InChI=1S/C44H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14-17,20-23,42H,6-13,18-19,24-41H2,1-5H3/b16-14-,17-15-,22-20-,23-21-/t42-/m1/s1
SMILES [O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O
IUPAC-Name (R)-2,3-bis((((9Z,12Z)-Oktadeca-9,12-Dienoyl)Oxy)Propyl(2-(Trimethylammonio)ethyl))phosphat
Molekulargewicht (g/mol) 782.08
Formelmasse 781.56
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.