missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Soja-Hydrolysat, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11466352 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 lb.
5 lbs.
Packungsgröße:
5 Pfund
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11466352

Marke: MP Biomedicals 0210294105

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

Synonym Soja-Pepton, Soy Peptone

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Soja-Hydrolysat
Farbe Braungelb
Menge 5 lbs.
Physikalische Form Pulver
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt