missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOX21, Mouse anti-Human, Clone: CL4681, Abnova™

Artikelnummer. 16150000
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16150000 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16150000 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. MAB15714.100uL

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: GKPQLDPYPAAYAAAL

Spezifikation

Antigen SOX21
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CL4681
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1:200-1:500) Western Blot (1:500-1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS, pH 7.2 (40% glycerol, 0.02% sodium azide).
Gen SRY (sex determining region Y)-box 21
Gen-Alias SOX25
Gensymbole SOX21
Wirtsspezies Mouse
Immunogen A synthetic peptide corresponding to human SOX21.
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11166
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.