missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ SOX18 Antibody (SOX18/3271) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals™ NBP3-26996
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SOX18 Monoclonal antibody specifically detects SOX18 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| SOX18 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT | |
| HLTS, SRY (sex determining region Y)-box 18, SRY-box 18, transcription factor SOX-18 | |
| Recombinant human SOX18 protein fragment (around aa 50-250) (exact sequence is proprietary) | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| SOX18/3271 | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 54345 | |
| Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG2 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur