Learn More
SOX10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antígeno | SOX10 |
---|---|
Concentración | 0.4 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16826803
|
Proteintech
10422-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16816803
|
Proteintech
10422-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
SOX10 is a member of the SOX (SRY-related HMG-box) family of transcription factors involved in the regulation of embryonic development and in the determination of the cell fate. SOX10 plays a central role in developing and maturing of glia. Specifically, SOX10 activates expression of myelin genes (such as DUSPP15 and MYRF) during oligodendrocyte (OL) maturation; thus, playing a central role in oligodendrocyte maturation and CNS myelination. Once induced MYRF cooperates with SOX10 to implement the myelination program. SOX10 is also a transcriptional activator of MITF acting synergistically with PAX3. Mutations in this gene are associated with Waardenburg-Shah and Waardenburg-Hirschsprung disease.Spezifikation
SOX10 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O55170, P56693, Q04888 | |
20665, 29361, 6663 | |
SOX10 Fusion Protein Ag0673 | |
Primary | |
-20°C | |
SOX10 |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DOM, SOX10, Transcription factor SOX 10, WS2E, WS4 | |
SOX10 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |