Learn More
Cytiva SOURCE™ 30S-Chromatographie-Medien
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
Beschreibung
- Durchschnittliche Partikelgröße: 30 μm
- Ligand: Sulphonatgruppe
- Matrix: Polystyrol/Divinylbenzol
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 2 bis 13
- Erhältlich in 50-ml-Flaschen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50 ml |
| Stabilität | Stabil in gängigen Ionenaustauschpuffern |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur hochauflösenden Feinaufreinigung von Proteinen, Peptiden und Oligonukleotiden |
| Lagerungsbedingungen | 4 °C bis 30 °C |
| Produkttyp | Source 30S Chromatographiemedien |
| Flussrate | 2000 cm/Stunde |
| Partikelgröße | 30 μm |
| Höhe (angloamerikanisch) Säulenbett | 3.93 Zoll |
| Höhe (metrisch) Säulenbett | 10 cm |
| Max. Druck | 1000 kPa |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- SOURCE 30S, 50 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol