Learn More
Sonics Materials™ Schallschutzgehäuse
Das hochwertige, robuste Schallschutzgehäuse reduziert das Rauschen um 35 dB und ermöglicht so eine längere Nutzung ohne Beschwerden für den Anwender
Marke: Sonics Materials™ 630-0451
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Schallschutzgehäuse für VCF 1500
- Auch wenn Ultraschallschwingungen über dem Hörbereich des Menschen liegen, wird bei einer Ultraschallbearbeitung ein Hochton-Schallspektrum in Form von Oberwellen abgegeben, die von den Gefäßwänden und der Flüssigkeitsoberfläche ausgehen
- Das Schallschutzgehäuse reduziert dieses Rauschen um 35 dB und ermöglicht so eine längere Nutzung ohne Beschwerden für den Anwender
- Das Konverterkabel wird durch eine Öffnung an der Oberseite eingeführt
- Vier seitliche Zugangsöffnungen ermöglichen den Anschluss der Schläuche für die Zufuhr von Kühlmittel und Probe an das Verarbeitungsgefäß, bei geschlossener Tür
- Das Gerät ist außen mit weißem Laminat und innen mit weißem, wasserdichtem schallminderndem Material beschichtet
Spezifikation
Schallschutzgehäuse | |
510 mm | |
300 mm | |
Je 1 |