Learn More
SORCS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen SORCS1
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838694
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
18839-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16828694
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
18839-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This antibody was generated against the C-terminal region of human SorCS1 and recognizes various forms of SorCS1. Multiple bands around 100-130 kDa as well as 60-80 kDa have been detected in Y79 cells by western blot assay.
SORCS1 is one family member of vacuolar protein sorting 10 (VPS10) domain-containing receptor proteins. The VPS10 domain name comes from the yeast carboxypeptidase Y sorting receptor Vps10 protein.
Spezifikation
Spezifikation
SORCS1
Flow Cytometry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q8WY21, Q9JLC4
114815, 58178
Peptide
Primary
-20°C
SORCS1
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
hSorCS, SORCS1
Sorcs1
IgG
Antigen Affinity Chromatography