Learn More
Sorbitol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459272
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459272 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459272 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1492.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Sorbit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Sorbitol
CAS 50-70-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile D-Sorbitol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C6 H14 O6
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym D-Glucitol, Sorbitol, (-)-Sorbitol, 7B5697N, C*Sorbidex, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W
InChI-Formel InChI=1 S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12 H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC-Name (2 R, 3 R, 4 R, 5 S)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
Industry Type Forensics
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
Menge 10 mg
Formelmasse 182.079 g/mol