Learn More
Sorbitol, BAKER ANALYZED™ Pestizid-Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15538834 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15538834 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15538834 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. V04507
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Biochemikalien für Forschungszwecke
Chemische Identifikatoren
CAS 50-70-4
Summenformel C6H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.172
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonym Glucarin, -Sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5S)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sorbitol
Verpackung Poly-Flasche
Menge 500 g
Relative Dichte 1 l = 1.49 kg
Formelmasse 182.17
Güte BAKER ANALYZED™ Biochemisches Reagenz