Learn More
Sorbitan-Monostearat (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30003880
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003880 100 g 100 Gramm
30003631 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003880 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS677005100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1338-41-6
Summenformel C24H46O6
Molekulargewicht (g/mol) 430.62
Synonym Ahco 909, Almax 3600, Anhydrosorbitol stearate, Arlacel 60, Armotan MS, Atmer 103, Crill 3, Crill K 3, Dehymul SMS, Disponil SMS, Drewsorb 60, Durtan 60, E 491, Emalex SPE 100, Emalex SPE 100S, Emasol 310, Emasol S 10, Emasol S 10V, Emasol S 10VHL, Emasol Super S 10F, Emsorb 2505, Estol 3715, Famodan MS, Grindsted SMS, Hodag SMS, Ionet S 60, Ionet S 60C, Ionet S 60V, Ionet S-60V, Liposorb S, Liposorb S 20, Lonzest SMS, MS 33, MS 33F, Montane 60, Montane 60PHA, Newcol 60, Nikkol SS 10, Nikkol SS 10M, Nikkol SS 10V, Nissan Nonion MP 30R, Nissan Nonion SP 60, Nissan Nonion SP 60R, Nissan Nonion SP 60RP, Nonion MP 30R, Nonion SP 60, Nonion SP 60R, Nonion SP 60RP, Poem 60V, Poem S 250, Poem S 60, Poem S 60V, Polycon 60, Polycon S 60K, Polycon S 80, Rheodol AS 10, Rheodol AS 10V, Rheodol SP-S 10, Rheodol SP-S 10V, Rheodol Super SP-S 10, Rikemal S 250, Rikemal S 300, S 300, S 60, S 7010, S-Maz 60k, SA 6638, SP 60R, SP 60RP, SP-S 10, SP-S 10V, SS 10, SS 10M, SS 10MV, SS 10V, Solman S 300, Solman S 301V, Sorbac 60, Sorbitan C, Sorbitan S, Sorbon S 60, Sorgen 50, Sorgen 50V, Span 55, Span 60, Span S 60, Span TS 1105, Sunsoft 61NN, Sunsoft 61S, Tego SMS, Sorbitan monooctadecanoate, Sorbitan Monostearate, Sorbitan Stearic Acid Monoester;
IUPAC-Name [(2R)-2-[(2R,3R,4S)-3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl]-2-Hydroxyethyl] Octadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sorbitan Monostearate (Technical Grade)
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C24H46O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h20-21,23-26,28H,2-19H2,1H3/t20-,21+,23+,24+/m0/s1
Formelmasse 430.3294