Learn More
Sorbinsäure, freie Säure, ≥99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11476342 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11476342 100 g -
11486342 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476342 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210293780
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Chemische Identifikatoren
CAS 110-44-1
Summenformel C6H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.13
MDL-Nummer MFCD00002703
InChI-Schlüssel WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Synonym sorbic acid, 2,4-hexadienoic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienoic acid, 2e,4e-hexadienoic acid, panosorb, 2-propenylacrylic acid, trans,trans-sorbic acid, sorbistat, hexadienoic acid, e,e-2,4-hexadienoic acid
PubChem CID 643460
ChEBI CHEBI:38358
IUPAC-Name (2E,4E)-Hexa-2,4-diensäure
SMILES C\C=C\C=C\C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sorbic acid, free acid
Farbe Gelb
Dichte 1.2g/cm3 at 20°C
Menge 100 g
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexa-2,4-diensäure
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.