missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sorbinsäureethylester, TRC

Artikelnummer. 30424715
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30424715 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30424715 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS67689510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sorbic acid ethyl ester
CAS 2396-84-1
Summenformel C8 H12 O2
Menge 10 g
Synonym Ethyl Sorbate, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid ethyl ester, 2,4-Hexadienoic acid','ethyl ester','(E,E)-, Sorbic acid','ethyl ester (6CI,7CI,8CI), (E,E)-Ethyl 2,4-hexadienoate, Ethyl (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate, Ethyl 2,4-hexadienoate, Ethyl sorbate, NSC 8874
InChI-Formel InChI=1S/C8H12O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3,5-7H,4H2,1-2H3/b5-3+,7-6+
SMILES CCOC(=O)\C=C\C=C\C
IUPAC-Name Ethyl-(2E,4E)-hexa-2,4-dienoat
Molekulargewicht (g/mol) 140.18
Formelmasse 140.0837
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.