Learn More
Sonoco™ Utek™ Versand von Kühlpacks
Artikelnummer. 11904658
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (angloamerikanisch):
8 oz.
Packungsgröße:
36 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (angloamerikanisch) Packungsgröße
11904658 8 oz. 36 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11904658 Lieferant Sonoco™ Lieferanten-Nr. 432
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Phase change materials are ideal for products requiring frozen temperatures or extreme cold that may not tolerate dry ice or CO2
  • Gel packs have a laminated, metalized film exterior that provides radiant heat barrier, resists punctures
  • Single packets are ideal for use as a cubed ice substitute
  • Mat is well suited for wraparound applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 36 Karton
Produkttyp U-tek™ Kältemittelpackung
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Produkte, die Gefriertemperaturen oder extreme Kälte erfordern aber Trockeneis und Kohlendioxid nicht vertragen
Gefrierpunkt - 23 °C
Höhe (metrisch) 1.9 cm
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 15.2 cm
Material Laminiert, metallisierter Film
Gewicht (angloamerikanisch) 8 oz.
Gewicht (metrisch) 227 g
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 10 cm
Abmessungen (L x B x H) 15.2 x 10.2 x 1.9 cm