Learn More
Sonoco™ ThermoSafe InsulatedShipper-PUR, Packed in Pallet
Artikelnummer. 16323356
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
18.75 x 16.75 x 16.75 Zoll
18.75 x 12,75 x 17.25 Zoll
19 x 14,75 x 22,25 Zoll (48,2 x 37,4 x 56,5 cm)
21 x 14 x 17,5
22,75 x 19,5 x 19,5 Zoll (57,7 x 49,5 x 49,5 cm)
23.25 x 23 x 24 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
18 Stück
30 Stück
32 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 16323356
Marke: Sonoco™ E238
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High performance polyurethane containers meet the needs of the most demanding temperature sensitive payloads
Die Isolierung aus Polyurethan bietet eine höhere Isolierleistung als die entsprechenden Stärken von EPS-Behältern. Dicke Wände und äußere Wellpappenhülle mit 200 kg bieten eine schützende Stoßdämpfung und Dämpfung beim Versand und Handling.
  • Schützt hochempfindliche Lieferungen vor mäßiger und extremer Umgebungstemperatur
  • Bietet umfassenden Schutz für lange Strecken
  • Haltbare einteilige, mit Polyurethanschaum isolierte Versandbehälter aus geschlossenen Zellen sind FCKW- und HFCKW-—konform mit internationalen Vorschriften für saubere Luft
  • Das proprietäre Verfahren laminiert den hocheffizienten Isolationskern an den inneren und äußeren Wellpappenwänden
  • Hält einer Quetschkompression von mehr als 5000 Pfund stand.
  • Der flexible Polyurethanschaumstopfen versiegelt die Oberseite, polstert und isoliert den Inhalt und entlüftet Trockeneis
  • Der R-Wert beträgt +1,5 Mal EPS R-Wert, pro Zoll Stärke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Höhe (metrisch) 49.5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 19,5 Zoll
Länge (metrisch) 57.7 cm
Länge (angloamerikanisch) 22,75 in.
Breite (angloamerikanisch) 19,5 in.
Abmessungen (L x B x H) 22,75 x 19,5 x 19,5 Zoll (57,7 x 49,5 x 49,5 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schützt hochempfindliche Lieferungen vor mäßiger und extremer Umgebungstemperatur
Innenlänge (angloamerikanisch) 19 Zoll
Innenlänge (metrisch) 48.2 cm
Innenbreite (angloamerikanisch) 49.5 cm
Innenbreite (metrisch) 40 cm
Innenhöhe (angloamerikanisch) 13,75 Zoll
Innenhöhe (metrisch) 34.9 cm