Learn More
Sonoco™ ThermoSafe InsulatedShipper-PUR, Packed in Pallet
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
18.75 x 16.75 x 16.75 Zoll
18.75 x 12,75 x 17.25 Zoll
19 x 14,75 x 22,25 Zoll (48,2 x 37,4 x 56,5 cm)
21 x 14 x 17,5
22,75 x 19,5 x 19,5 Zoll (57,7 x 49,5 x 49,5 cm)
23.25 x 23 x 24 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
18 Stück
30 Stück
32 Stück
8 Stück
Beschreibung
Die Isolierung aus Polyurethan bietet eine höhere Isolierleistung als die entsprechenden Stärken von EPS-Behältern. Dicke Wände und äußere Wellpappenhülle mit 200 kg bieten eine schützende Stoßdämpfung und Dämpfung beim Versand und Handling.
- Schützt hochempfindliche Lieferungen vor mäßiger und extremer Umgebungstemperatur
- Bietet umfassenden Schutz für lange Strecken
- Haltbare einteilige, mit Polyurethanschaum isolierte Versandbehälter aus geschlossenen Zellen sind FCKW- und HFCKW-—konform mit internationalen Vorschriften für saubere Luft
- Das proprietäre Verfahren laminiert den hocheffizienten Isolationskern an den inneren und äußeren Wellpappenwänden
- Hält einer Quetschkompression von mehr als 5000 Pfund stand.
- Der flexible Polyurethanschaumstopfen versiegelt die Oberseite, polstert und isoliert den Inhalt und entlüftet Trockeneis
- Der R-Wert beträgt +1,5 Mal EPS R-Wert, pro Zoll Stärke
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 44.4 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 17,5 in. |
| Länge (metrisch) | 53.3 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 21 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 14 in. |
| Abmessungen (L x B x H) | 21 x 14 x 17,5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schützt hochempfindliche Lieferungen vor mäßiger und extremer Umgebungstemperatur |
| Innenlänge (angloamerikanisch) | 16.25 in. |
| Innenlänge (metrisch) | 41.2 cm |
| Innenbreite (angloamerikanisch) | 35.5 cm |
| Mehr anzeigen |