missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Somatostatin R3/SSTR3 Antibody (576017), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB7018MFV500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Somatostatin R3/SSTR3 Monoclonal antibody specifically detects Somatostatin R3/SSTR3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
| Somatostatin R3/SSTR3 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 576017 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| somatostatin receptor 3, SS-3-R, SS3-R | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Somatostatin R3/SSTR3, Accession # P32745 | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Breast Cancer, GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission | |
| 6753 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur