Learn More
Ansell™ Solvex™ Grüne Immersionshandschuhe der Serie 37-695 aus Nitril
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Industrielle Handschuhe
- Hochkomfortable Handschuhe mit chemischer Beständigkeit für verschiedene Anwendungen
- Vollständig wiederverwertbar, bisher unerreichte Abriebfestigkeit
- Sorgt für ein komfortables Tragegefühl
- Lebensmittelzugelassen
- Das Baumwollvelours sorgt für eine geringere Schweißentwicklung
- Die Hochleistungsverbindung aus Nitrit sorgt für chemische Beständigkeit und Festigkeit
- Guter Schutz gegen Risse, Schnitte und Löcher
- Geeignet für hochbelastende Reinigungsanwendungen
- Hohes Maß an Flexibilität, Komfort und beste Fingerfertigkeit
Anwendungen:
- Alle Anwendungen mit Lebensmittelkontakt
- Anlieferung von Teilen an die Produktionslinie
- Befüllen, Mischen und Portionieren von Rohstoffen
- Schmiedearbeiten
- Allgemeine Pumparbeiten
- Handhabung von eingehenden Waren
- Handhabung von ausgehenden Waren wie Dosen, Gefäßen, Massenverpackungen und Kartons
- Be- und Entladen von Verarbeitungsanlagen
- Öffnen und Entleeren von Pumpenventilen oder -schläuchen
- Öffnen von Öfen, Entleeren von Pumpenventilen oder -schläuchen, BTX-Verfahren
- Lackierung
- Überwachung laufender Verfahren
- Tests
- Transport von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern oder Tanks und Verarbeitungsanlagen
- Schweißarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Nitril |
| Stulpenmaterial | Nitril |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Green |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Produkttyp | Immersionshandschuhe |
| Größe | 9 |
| Dicke (metrisch) | 0,42 mm |
| Farbe der Handschuhstulpe | Grün |
| Mehr anzeigen |