Learn More
Brady™ Lösungsmittelbeständige Polyester-Etiketten
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,25 x 1,9 in.
0,9 x 0,9 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Packungsgröße:
160 Stück
280 Stück
Beschreibung
- Speziell entwickelt - ideal für Laboranwendungen, die eine hohe Beständigkeit gegen Umgebungseinflüsse und Chemikalien erfordern
- Beständig - widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und kurzfristigen Kontakt mit Chemikalien wie Xylen, DMSO und Ethanol
- Selbstklebend - mit dauerhaftem Acrylklebstoff für eine gute Haftung auf flachen und glatten Oberflächen wie Edelstahl und Polypropylen
- Zertifiziert - UL-Zulassung gemäß UL969; CSA-Zulassung
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt gemäß UL969, CSA-zugelassen |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Schwarz auf Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Ausgestanzt |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Top |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mehr anzeigen |