Learn More
Brady™ Lösungsmittel- und chemikalienbeständige Polyester-Laboretiketten für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17828474
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,25 x 1,9 in.
0,9 x 0,9 in.
0,9 x 0,75 in.
1 x 1,9 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
6,35 mm
22,86 mm
25,4 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
250 Stück
750 Stück
Artikelnummer. 17828474
Marke: Brady™ 173308
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochleistungspolyester ist beständig gegenüber zahlreichen Lösungsmitteln und schwankenden Temperaturen. Die Etiketten lassen sich auf verschiedenen Oberflächen wie Edelstahl und Polypropylen aufbringen.
  • Der hochleistungsfähige Polyester (B-488) ist beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel und unterschiedliche Temperaturen. Er lässt sich auf verschiedenen Oberflächen anbringen, wie Edelstahl und Polypropylen.
  • Der matte, weiße Polyester verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und eignet sich für den Thermotransferdruck.
  • Ideal für Barcodes und allgemeine Kennzeichnungszwecke auf flachen und glatten Oberflächen
  • UL-Zulassung
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 160°C (-40 bis 320°F)
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität AGA, ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Etikettierung, Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Laborkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 750 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +320 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 160 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0037 in.
Dicke (metrisch) 0.094 mm
Dimensions (LxW) 0,25 x 1,9 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,25 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,9 in.
Breite (metrisch) 48.26 mm
Höhe (metrisch) 6,35 mm
Alternate Part Number M7-81-488