Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudanblau 38
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
Solvent Blue 38 is commonly utilized in microscopy to detect demyelination in the central nervous system. It is used as a myelin-sheath stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Solvent-Blau 38 wird häufig in der Mikroskopie verwendet, um Demyelination im zentralen Nervensystem zu erkennen. Es wird als Färbemittel von Myelin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise) und Methanol (1 mg/ml).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Solvent-Blau 38 wird häufig in der Mikroskopie verwendet, um Demyelination im zentralen Nervensystem zu erkennen. Es wird als Färbemittel von Myelin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise) und Methanol (1 mg/ml).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Solvent Blue 38 |
| Schmelzpunkt | ∼235°C (decomposition) |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (partly),and methanol (1mg/ml). |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 100 g |