Learn More
Fisherbrand™ Solutions A+ Aloe-Latexhandschuhe
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Beschreibung
Diese Untersuchungshandschuhe aus Latex stellen eine Schutzbarriere dar und enthalten wohltuendes Aloe vera, das die Hände vor Austrocknung, Versprödung und Risse schützt. Die texturierte Außenfläche sorgt für sicheren Griff. Ungepudert. EN 374:2003 (AQL 1.5).
- PSA-Kategorie III
- Für Einmalgebrauch
- Beschichtung mit Aloe vera schützt die Hände vor Austrocknung, Versprödung und Rissigkeit
- Ideal für Tragen über längere Zeit
- Texturierte Oberfläche bietet gute Griffigkeit
- Latex
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 QMS, FDA-Richtlinie zur Biokompatibilität, besteht Virenpenetrationstest (ASTM F1671), 510K-Zulassung |
Farbe | Naturfarben |
Güte | Medizinisch, Untersuchung |
Hand | Beidseitig tragbar |
Material | Latex |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | L |
Sterilität | Unsteril |
Dicke (angloamerikanisch) | 5,5 mil |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Mitarbeiter, die häufig die Handschuhe wechseln |