Learn More
Cytiva illustra™ Lösung dNTPs
Verwendung von dNTPs, die die neuesten Fortschritte in der Fertigungstechnologie enthalten. Cytiva illustra™ Lösungs-dNTPs bieten die Desoxynukleotide mit höchster Reinheit, die für Amplifikation, Sanger-Sequenzierung, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressionsprofilierung erhältlich sind.
Marke:  Cytiva 28-4065-02
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10004824
  • 172.54 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Frei von DNase-, RNase- und Nicking-Enzymaktivität
  • Mehr als 99 % Triphosphat-Reinheit (durch HPLC) für optimale Leistung und Konsistenz
  • Pufferfreie und gebrauchsfertige Lösungen in verschiedenen Formaten
  • Funktionell getestet für lange PCR und Sequenzierung
Bestellinformation
Kundenspezifische Formulierung, Prüfung, Verpackung und Kennzeichnung sind lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
dATP
>99%
Farblos
7
100 mM
100 μm
Funktional getestet für lange PCR und Sequenzierung, Nukleinsäureamplifikation, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressions-Profiling