Learn More
Solution D
Artikelnummer. 10388192
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10388192 1 ml 1 Milliliter
11544936 25 ml 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10388192 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. K1156
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Lösung D
Lösung D ist ein Anionentransport-Inhibitor für Zellen wie CHO-K1, der in Verbindung mit CCF2-AM- und CCF4-AM-basierten Untersuchungen eingesetzt werden kann, um den aktiven zellulären Export der FRET-basierten Substrate nach dem Beladen der Zellen zu verhindern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharma und Biopharma; Protein-Assays und -analysen; Zelluläre Bildgebung
Produktlinie GeneBLAzer
Menge 1 ml