Learn More
3M™ Schutzbrillen der Solus™ 1000-Serie
Artikelnummer. 15506575
Click to view available options
Produkttyp:
Schutzbrillen
Schutzbrillenkit
Rahmenfarbe:
Blau, Schwarz
Grün, Schwarz
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Grau
Transparent
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
20 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15506575
missing translation for 'mfr': 3M™ 7100078881
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Die Scotchgard™ Anti-Beschlag-Beschichtung bietet längeren Beschlagschutz als herkömmliche Beschichtungen, selbst nach mehrmaligem Waschen.
  • Elegantes und modernes, schlankes Gestell mit farblich akzentuierten, weichen Bügeln
  • Robuste, stoßfeste Brillengläser aus Polycarbonat
  • Die 3M™ Scotchgard™ Anti-Beschlag-Beschichtung bietet hervorragende beschlaghemmende und kratzfeste Eigenschaften
  • Leicht, mit weicher Dämpfung auf der Nasenleiste
  • Weiche Innenpolsterung am Bügel sorgt für mehr Komfort und Stabilität beim Tragen
  • Erfüllt die K&N-Kennzeichnungsanforderungen laut EN 166
  • Kennzeichnung des Gestells: 3M EN166 FT CE
Compliance
Erfüllt die Normen ANSI Z87.1-2015 und CSA Z94.3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Zertifizierung/Konformität ANSI Z87.1
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Schutzbrillenkit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bauwesen, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, allgemeine Fertigung, Metallherstellung, Instandhaltung im Militärsektor, Reparatur und Betrieb (MRO), Öl und Gas, primäre Metalle, Transport
Rahmenfarbe Grün, Schwarz
Enthält Schaumdichtung und Elastikgurt abnehmbar
Modell Gehäuse S1201SGAF-KT
Art des Seitenschilds Abnehmbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
Frame Type Halber Rahmen
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis