Learn More
Polyco Healthline Lösliche Streifen-Wäschesäcke, 45 l
Description
- Kategorie: Wäschesäcke
- Fassung: 45 l
- Verfügbare Farben: Rot
- Taschenmaße: 457/711 x 680 mm (ca. 18/28 x 27 in.)
- Das Design löslicher Streifen unterstützt die hygienische Handhabung von verschmutzter Wäsche
- Ideal für Pflegeheime, Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen
- Recyclingmaterialgehalt: 30 % Recycelgehalt (Produktcode: RSB/2)
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Verschlusstyp | Binder |
| Farbe | Rot |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wäschesack |
| Material | Polyethylen |
| Sterilität | Nicht steril |
| Länge (angloamerikanisch) | 26,8 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 11,9 gal. |
| Show More |
Alle angegebenen Messungen entsprechen nach dem besten Wissen des Herstellers zum Zeitpunkt der Eingabe, jedoch können diese Messungen je nach Charge variieren.