Learn More
BICASA Elektrischer MECC-Verteilerkasten mit 4 x T23-Feller-Steckdosen, automatischer Trennschalter
Artikelnummer. 17467383 Alle ansehen BICASA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrischer MECC-Verteilerkasten mit 4 x T23-Feller-Steckdosen, automatischer Trennschalter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17467383 Elektrischer MECC-Verteilerkasten mit 4 x T23-Feller-Steckdosen, automatischer Trennschalter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17467383 Lieferant BICASA Lieferanten-Nr. MBEESWI
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Elektrischer MECC-Verteilerkasten mit 4 x T23-Feller-Steckdosen IP55/IP21 – 250 V/16 A/L+N+PE und 1 automatischem Trennschalter.
  • Wird direkt auf der MECC-Medienzelle installiert
  • Frontplatte aus PP-Harz geformt – flammhemmend, V0 (UL 94)
  • Elektroverteilerkasten MIT STECKDOSEN
    • Abgedichtete, flammhemmende ABS-Box mit Kabelverschraubung
    • Ausgestattet mit Verkabelung und flexiblem Stromversorgungskabel
    • FG7 (O) M1 selbstverlöschend und halogenfrei
  • 4 x T23-Steckdosen (Feller) IP55/IP21 – 250 V/16 A/L+N+PE
  • 1 automatischer Trennschalter 2 P/16 A
Spezifikation
Anzahl (Ausgänge) 4
Zur Verwendung mit (Geräte) Medienzelle der Serie MECC
Spannung 230 V
Stromstärke 16 A
Farbe Weiß
Enthält 1 automatischer Trennschalter (2 P/16 A)
Auslasstyp T23-1-Steckdosen (IP55/IP21)
Frequenz 50