Learn More
Mapa Professional Solo 980 Einweghandschuh
Artikelnummer. 30533550
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
25 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30533550 6 25 Paare
30533556 7 25 Paare
30533548 8 25 Paare
30533554 9 25 Paare
30533562 10 25 Paare
30533557 11 25 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30533550 Lieferant Mapa Professional Lieferanten-Nr. 34980456
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dicke Nitril-Einweghandschuhe, die sowohl Fingerfertigkeit als auch Widerstandsfähigkeit bieten und für verschiedene Anwendungen geeignet sind.
Komfort:
  • Entwickelt für Komfort und Flexibilität
Produktivität:
  • Die genoppten Fingerkuppen sorgen für besseren Halt
Weitere Vorteile:
  • Bietet zuverlässigen Schutz gegen ein breites Spektrum an Chemikalien, einschließlich Isopropanol und bestimmter Skydrol-Verbindungen.™ und Diestone™ Formulierungen
Hautschutz:
  • Latexfrei, um Allergierisiken zu minimieren
  • Pulverfrei zur Reduzierung von Verunreinigungen
  • Empfohlen für den Einsatz in öligen Industrieumgebungen
Normen:
  • EN 374 Typ B: JKPT
  • EN 421:2010
  • Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln (Lebensmittel - Europa)
  • Kategorie III
  • Risikoarten: Flüssigkeiten, Chemikalien, Lebensmittel
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Kategorie 3
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie, Labor, Gesundheitswesen
AQL 1.5
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 7,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe 6
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,8 mil
Dicke (metrisch) 0.20 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Beständig gegen Chemikalien
Länge (metrisch) 30 cm
Produktlinie Solo 980