Learn More
AMPri™ SolidSafety ChemN Spezial-Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 16667405
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16667405 Extragroß 100 Stück
16637405 Groß 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 16667405 Lieferant AMPri™ Lieferanten-Nr. 81303XL
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Die SolidSafety ChemN Spezial-Nitril-Schutzhandschuhe sind silikonfrei und bestehen aus einem speziellen Polymer, das eine gute chemische und physikalische Beständigkeit sowie eine nachgewiesene Resistenz gegen Mikroorganismen bietet.
  • Kategorie III
  • Medizinprodukt Klasse I
  • Lebensmittelqualität
  • Chemische und physikalische Beständigkeit
  • Nachgewiesene Resistenz gegen Mikroorganismen
  • Silikonfrei
  • Weiche, bequeme Passform, hoher Tragekomfort
  • Sehr guter Halt, auch bei Verwendung in feuchten oder nassen Umgebungen
  • Nicht steril
  • Puderfrei
  • Farbe: grün
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420, EN 455, EN 374/Typ B (JKPT), Lebensmittelqualität gemäß Verordnung (EU) 1935/2004, PSA Kategorie III, Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2016/745
AQL 0.65
Farbe Grün
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe Extragroß
Länge (metrisch) 240 mm