Learn More
Sonics Materials™ Feststoffsonde
Marke:  Sonics Materials™ 630-0209
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10365552
  • 600.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Spezifikation
35 μm
25 mm
Niedrig
Dispergiereinheit
122 mm
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sonics Materials™ Feststoffsonde > Durchmesser:25mm