Learn More
Gilac™ Fester Behälter mit Deckel
Artikelnummer. 17918471
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
27 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17918471 27 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17918471 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G180638
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.83 CHF
    47.81 CHF / 1 Stück
    Sparen 20.02 CHF
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stabiler Behälter mit Deckel, geeignet zur Aufbewahrung von Geschirr.
  • Solider Behälter mit Deckel.
  • Geeignet zur Aufbewahrung von Geschirr.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 7,1 gal.
Kapazität (metrisch) 27 l
Verschlusstyp Deckel
Farbe Blau
Material HDPE
Form Rechteckig
Produkttyp Behälter
Abmessungen (L x B x H) 400 x 300 x 337 mm
Länge (metrisch) 400 mm
Länge (angloamerikanisch) 15,7 in.
Breite (metrisch) 300 mm
Breite (angloamerikanisch) 11,8 in.
Höhe (metrisch) 337 mm
Höhe (angloamerikanisch) 13,3 in.