Learn More
Brady™ Vollständig isoliertes Schloss mit Gehäuse aus massivem Messing
Der Körper und der Bügel dieses Vorhängeschlosses sind vollständig gegen Stromschlag isoliert.
Marke: Brady™ 805836
Additional Details : Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
- Dichtkorpusschloss, mit Zylinderabdeckung, schützt den 5-Stift-Zylinder vor Verschmutzung
- Stoßdämpfendes Vinylgehäuse schützt auch lackierte Oberflächen
Spezifikation
Vollständig isolierte Verriegelung | |
53.00 mm 73.00 mm | |
73 mm | |
5 | |
Gehärteter Stahl | |
Blau | |
Vollständig isolierte Verriegelung |
8.5 mm | |
24.5 mm | |
Gehäuse aus massivem Messing | |
1/Packung | |
53 mm | |
Vollständig isolierte Verriegelung | |
53 mm |