Learn More
Thermo Scientific™ SOLAµ™ SPE-Platten
Unterbinden Sie Ergebnisabweichungen und erzielen Sie hochgradig reproduzierbare Ergebnisse. Die hohe Reproduzierbarkeit der Thermo Scientific™ SOLAµ™ Platten für die Festphasenextraktion (SPE) sichert erfolgreichere Proben bei geringen Elutionsvolumina.
Marke:  Thermo Scientific™ 60209-002
262.57 CHF gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15271808
  • 294.73 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Unterbinden Sie Ergebnisabweichungen und optimieren Sie die Arbeitsabläufe in Laboren für hohen Durchsatz. Thermo Scientific™ SOLAµ™ Platten für die Festphasenextraktion (SPE) wurden für Analytiker in der bioanalytischen und klinischen Forschung entwickelt, die eine reinere, hochgradig reproduzierbare und robuste Probenextraktion bei Verwendung sehr kleiner Proben- und Lösungsmittelvolumen in Arbeitsabläufen mit hohem Durchsatz benötigen. SOLAµ Mikrotiterplatten erreichen dies durch die einzigartige und preisgekrönte, innovative frittenlose SPE-Technologie.
Ideal für bioanalytische und klinische Forschungslabore
Bioanalytische Laboratorien arbeiten weiter an der Entwicklung wirksamerer Wirkstoffe und Rezepturen mit lang anhaltender Wirksamkeit, die geringere Quantifizierungsgrenzen erfordern. Weiterhin besteht der Wunsch, die Vorteile einer Ersatz-, Verfeinerungs- und Reduktionspolitik zu nutzen, die zu einer Verringerung der Nutzung von Tiermodellen führt. Das Wachstum im Bereich der Biopharmazeutika rückt auch zusätzliche analytische Probleme in den Blickpunkt, wie Solvatisierung und unspezifische Bindung.
Erfüllen höchste Anforderungen an die Probenvorbereitung
  • Verarbeitung kleiner Probenvolumina
  • Hohe Empfindlichkeit aufgrund kleiner Elutionsvolumina
  • Hohe Reproduzierbarkeit
  • Niedrige Fehlerrate bei analytischen Proben
  • Anwenderfreundlich
  • Verarbeitung mit hohem Durchsatz
SOLAµ ist das erste Mikroelutionsprodukt, das die Anforderungen von Bioanalytikern erfüllt und dabei robust und anwenderfreundlich bleibt.
Spezifikation
Spezifikation
SCX 2 mg/1 ml 96 Well-Mikrotiterplatte
Bioanalytische Anwendungen – starke Ionenaustausch-Retention von schwach basischen Verbindungen. Komplementäre Umkehrphasen-Retention neutraler Verbindungen.
Starker Kationenaustauscher im gemischten Modus, Polymer
1 ml
2 mg
SOLAµ
96-Well-SPE-Platte
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.