Beschreibung
- Langer Schaftfür Bodenmessungen
- Hermetisch abgedichtetes Gehäuse, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Korrosion im Innenraum und das Einfrieren der Spule zu verhindern
- Gewölbte Skalenanzeige (Anti-Parallaxe) für präzises Ablesen beider Skalen
- Silikongedämpfte Spule zur Verringerung des Zeigerflatterns bei vibrationsintensiven Anwendungen und zur Verbesserung der Reaktionszeiten
- Externe Einstellung
- Gehäuse und Schaft aus Edelstahl 304
Spezifikation
Spezifikation
| Skalengröße (angloamerikanisch) | 3 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 65 cm |
| Material | Edelstahl |
| Beschreibung | Bodenthermometer mit langem Stiel |
| Max. Temperatur (metrisch) | 93 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -20 °C |
| Genauigkeit | ±1 % |
| Unterteilung | 1 °C |
| Immersion Length | 2 mm |