Learn More
AMS Biotechnology™ SONDE 2-3/4'
Click to view available options
Länge (metrisch):
134,62 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Soil Auger |
| Grifftyp | Cross |
| Gewicht (metrisch) | 1.86 kg |
| Länge (metrisch) | 134,62 cm |
| Länge (metrisch) Griff | 40.64 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.